Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
M-Clarity™ quality level = MQ200
683094-2G
683094-500MG
SIAL683094-2GEA
370
EUR
SIAL683094-2G
SIAL683094-500MG
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer
Formel:
C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂ |
MDL Number:
MFCD00012414 CAS-Nummer: 12112-67-3 EINECS: 235-170-7 |