1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
680141-1G 680141-250MG
SIAL680141-1GEA 156 EUR
SIAL680141-1G SIAL680141-250MG
1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD03093070
CAS-Nummer: 277756-46-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III