2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H25752.03
H25752.06
H25752.03EA
251
EUR
H25752.03
H25752.06
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure 95%
Purity: 95%
CAS No.: 107873-03-0
Molecular Formula: C4H4F2O2
Formula Weight: 122.07
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 70°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115828
Formel:
C₄H₄F₂O₂ Siedepunkt: 70 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 55…60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115828 CAS-Nummer: 107873-03-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |