Methylcyclopropancarboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylcyclopropanecarboxylate
126710250
126711000
126715000
ACRO126710250EA
37.8
EUR
ACRO126710250
ACRO126711000
ACRO126715000
Methylcyclopropancarboxylat 98%
Methylcyclopropancarboxylat
Formel:
C₅H₈O₂ Siedepunkt: 119 °C (764 mmHg) Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 17 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001280 CAS-Nummer: 2868-37-3 EINECS: 220-690-9 UN-Nummer: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...