4'-(Methylthio)acetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
L18074.14 L18074.06
L18074.14EA 314 EUR
L18074.14 L18074.06
4'-(Methylthio)acetophenon ≥99%
4'-(Methylthio)acetophenon
Purity: 99% CAS No.: 1778-09-2 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 135°/1mm MDL No.: MFCD00039835
Formel: C₉H₁₀OS
Siedepunkt: 135 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039835
CAS-Nummer: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1