2-Aminoacetophenon Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenacylamine hydrochloride
H29117.03
H29117.09
H29117.03EA
47.6
EUR
H29117.03
H29117.09
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid 97%
2-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 5468-37-1
Molecular Formula: C8H9NO.HCl
Formula Weight: 171.63
Odour: Odourless
Melting Point: ca 194° dec.
MDL No.: MFCD00012873
Formel:
C₈H₁₀ClNO Schmelzpunkt: ∼ 194 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012873 CAS-Nummer: 5468-37-1 EINECS: 226-787-2 |