Monomethylterephthalat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
352340050
352341000
352340250
ACRO352340050EA
39.1
EUR
ACRO352340050
ACRO352341000
ACRO352340250
Monomethylterephthalat 97%
Monomethylterephthalat
Formel:
C₉H₈O₄ Schmelzpunkt: 219…224 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002557 CAS-Nummer: 1679-64-7 EINECS: 216-849-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 219 to 224 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |