DSS (Disuccinimidylsuberat) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octanedioate, Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester), Disuccinimidyl octanedioate, DSS
H51771.ME H51771.03
H51771.MEEA 104 EUR
H51771.ME H51771.03
DSS (Disuccinimidylsuberat) ≥97%
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Purity: 97% CAS No.: 68528-80-3 Molecular Formula: C16H20N2O8 Formula Weight: 368.34 Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00049059
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
Molekulargewicht: 368.34 g/mol
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3