N-Acetyl-L-leucin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
L13926.06
L13926.14
L13926.06EA
39.2
EUR
L13926.06
L13926.14
N-Acetyl-L-leucin ≥99%
N-Acetyl-L-leucin
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 173.2 g/mol Schmelzpunkt: 177…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065131 CAS-Nummer: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |