(±)-Diethylacetylsuccinat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl 2-acetylsuccinate, Diethyl acetylsuccinate
113950250 113951000 113955000
ACRO113950250EA 55.1 EUR
ACRO113950250 ACRO113951000 ACRO113955000
(±)-Diethylacetylsuccinat 99%
(±)-Diethylacetylsuccinat
Formel: C₁₀H₁₆O₅
Siedepunkt: 180…183 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009157
CAS-Nummer: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)