2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
137930050 137930250
ACRO137930050EA 13.1 EUR
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Formel: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Molekulargewicht: 238.23 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06408008
CAS-Nummer: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)