3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
M-Clarity™ quality level = MQ200
D9628-100G D9628-25G D9628-500G D9628-5G
SIALD9628-100GEA 793 EUR
SIALD9628-100G SIALD9628-25G SIALD9628-500G SIALD9628-5G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Formel: C₉H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002598
CAS-Nummer: 59-92-7
EINECS: 200-445-2