3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
167530050
167530250
167531000
ACRO167530050EA
52.5
EUR
ACRO167530050
ACRO167530250
ACRO167531000
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin 99%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Schmelzpunkt: 295 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002598 CAS-Nummer: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |