4-Chlor-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8655-1G C8655-250MG
SIALC8655-1GEA 325 EUR
SIALC8655-1G SIALC8655-250MG
4-Chlor-L-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00063065
CAS-Nummer: 14173-39-8
EINECS: 238-023-5