4-Fluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5251-1G F5251-5G
SIALF5251-1GEA 98.9 EUR
SIALF5251-1G SIALF5251-5G
4-Fluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MDL Number: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7