4-Chlor-DL-phenylalanin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
A13323.09
A13323.18
A13323.09EA
99.7
EUR
A13323.09
A13323.18
4-Chlor-DL-phenylalanin ≥98%
4-Chlor-DL-phenylalanin
Purity: 98+%
CAS No.: 7424-00-2
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2805758
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Molekulargewicht: 199.6 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002601 CAS-Nummer: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |