4-Chlor-DL-phenylalanin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH

157280050 157280250
ACRO157280050EA 61.1 EUR
ACRO157280050 ACRO157280250
4-Chlor-DL-phenylalanin 98%
4-Chlor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molekulargewicht: 199.6 g/mol
Schmelzpunkt: >240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002601
CAS-Nummer: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR