(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
540110-25G 540110-5G
SIAL540110-25GEA 67.6 EUR
SIAL540110-25G SIAL540110-5G
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
(2R)-(-)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₁₀H₁₂O₄S
MDL Number: MFCD00010834
CAS-Nummer: 113826-06-5