3',4'-(Methylendioxy)acetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
330810050
330810250
ACRO330810050EA
38.7
EUR
ACRO330810050
ACRO330810250
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon 98%
3',4'-(Methylendioxy)acetophenon
Formel:
C₉H₈O₃ Schmelzpunkt: 86…89 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005831 CAS-Nummer: 3162-29-6 EINECS: 221-613-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...