cis-4-Aminocyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27567.03
H27567.06
H27567.03EA
61.4
EUR
H27567.03
H27567.06
cis-4-Aminocyclohexancarbonsäure 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-23-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 299-301°
MDL No.: MFCD00191730
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 299…301 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191730 CAS-Nummer: 3685-23-2 |