Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
B22140.09
B22140.18
B22140.09EA
34
EUR
B22140.09
B22140.18
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat 95%
Diethylcyclobutan-1,1-dicarboxylat
Purity: 95%
CAS No.: 3779-29-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 2050195
MDL No.: MFCD00019261
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Siedepunkt: 96…98 °C (8 mmHg) Dichte: 1.050 Flammpunkt: 89 °C (192 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019261 CAS-Nummer: 3779-29-1 EINECS: 223-239-4 |