tert-Butyl-3-aminobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3-aminobenzoate
KM08419.250 KM08419.1
MAYBKM08419.250EA 0 EUR
MAYBKM08419.250 MAYBKM08419.1
tert-Butyl-3-aminobenzoat
tert-Butyl-3-aminobenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00729048
CAS-Nummer: 92146-82-2