Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-190
Lieferant: Ansell
87-190/9.5-10 87-190/6.5-7 87-190/7.5-8 87-190/8.5-9
112-3396EA 1.6 EUR
112-3396 112-3393 112-3394 112-3395
Allzweckhandschuhe, AlphaTec® 87-190
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Naturlatex mit Baumwollflock-Futter sind flüssigkeitsabweisend und bieten mechanische Widerstandsfähigkeit in Bereichen mit geringen Risiken.
  • Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
  • Gerade Stulpe
  • Schuppenprofil für einen guten Griff
Ideal für die Anwendung bei Reinigungsarbeiten, Wartung, leichten Montagearbeiten und Gebäudemanagement.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1010X); Kat. III