Unterziehhandschuhe, ActivArmr® 78-110
Lieferant: Ansell
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 7 EUR
112-0151 112-0152
Unterziehhandschuhe, ActivArmr® 78-110
Handschuhe
Diese temperaturbeständigen Strickhandschuhe aus synthetischen Thermolite®-Fasern eignen sich ideal für den Umgang mit nicht sterilen und trockenen Lebensmitteln unter Kälte- und Frostbedingungen.
  • Spezielle Fasern mit hohlem Kern bieten eine optimale Wärmeisolierung zwischen Haut und Umgebung
  • Die schnelle Ableitung von Schweiß durch Fasern hält die Körpertemperatur aufrecht
  • Nahtlose Ausführung für ein angenehmes Tragegefühl und zur Vorbeugung von Hautreizungen
  • Waschbar bei maximal 40 °C mit üblichen Waschmitteln
  • Beidseitig tragbar, elastische Bündchen
Die Handschuhe können entweder allein oder als Unterziehhandschuhe zum Schutz vor Kälte getragen werden.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt