Unterziehhandschuhe, FiberTuf®
Lieferant: Ansell
76-501/7 76-501/8 76-501/9 76-501/10
112-4361EA 43.2 EUR
112-4361 112-4362 112-4363 112-4360
Unterziehhandschuhe, FiberTuf®
Handschuhe
FiberTuf® Handschuhe bestehen aus einer neuen aromatischen Polyesterfaser. Sie sind für trockene Anwendungen geeignet, bei denen ein leichter mechanischer Schutz, Tragekomfort und ein guter Griff erforderlich sind.
  • Höhere Leistungsfähigkeit und Lebensdauer als herkömmliche Handschuhe aus Baumwolle, Nylon und Polyamid
  • Verwendung als primäre Handschuhe oder Unterziehhandschuhe zum Schutz vor Kälte
  • PVC-Noppenbeschichtung für guten Griff
Ideal für allgemeine Produkthandhabung, Verpackung und leichte Montagearbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (214XA); Kat. II