Verschließbare Küvetten aus Quarzglas
Lieferant: HELLMA
117100F-10-40 117104-10-40 117100-10-40 117104F-10-40 117200-10-40 117200F-10-40 117104F-10K-40
HELL117100F-10-40EA 406 EUR
HELL117100F-10-40 634-9541 634-9542 HELL117104F-10-40 HELL117200-10-40 HELL117200F-10-40 HELL117104F-10K-40
Verschließbare Küvetten aus Quarzglas
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® High Precision Quarzglas Makroküvette für Absorptionsmessungen im UV/Vis-Bereich, 10 mm Schichtdicke, .mit offener Schraubkappe
  • Küvetten aus Hochleistungs-Quarzglas
  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • Mit offenem Schraubverschluss
  • Silikondichtung
  • Volumen: 1400 bis 3500 μl 
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.
Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert.
Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert.
Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Zertifizierungen:
Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszeugnis 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellinformation:
Küvettenpaare sind spektral kalibriert.