VWR® Träger für biologische Proben
Lieferant: VWR Collection
720-1988EA 152 EUR
720-1988 720-1989
VWR® Träger für biologische Proben
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Stabile Behälter für den Transport biologischer Proben, die beim Patienten zu Hause entnommen wurden.
  • Wegklappbarer Griff erleichtert das Stapeln mehrerer Einheiten
  • Hervorspringende Ecken für einfaches Stapeln und abnehmbarer Deckel zur einfacheren Reinigung
  • Symbol für biologische Gefahr; Personalisierbar mit eigenen Daten/Logo
  • Stoßfeste Konstruktion aus leichtem Material
  • Mit Spezialverschluss, der die Luftdichtheit des Behälters gemäß den Sicherheitsstandards gewährleistet
  • Notfallhinweise für den Fall eines Behälterbruchs sind seitlich aufgedruckt
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten