Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Lieferant: Ansell
87-650/7.5-8 87-665/9.5-10 87-650/8.5-9 87-650/9.5-10 87-665/6.5-7 87-665/8.5-9 87-665/7.5-8 87-650/6.5-7
112-6442EA 0 EUR
112-6442 ANSE87-665/9.5-10 112-6443 112-6444 ANSE87-665/6.5-7 ANSE87-665/8.5-9 ANSE87-665/7.5-8 112-6441
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Naturgummilatex bieten ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit.
  • Velourisierung aus reiner Baumwolle für ein weiches und komfortables Tragegefühl, beugt Hautreizungen vor
  • Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken
  • Weiche Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
Ideal für leichte Montagearbeiten, Öl und Erdölindustrie, Reinigungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung und Raffination von Chemikalien.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421; Kat. III; AQL 0,65