Werkzeuge zum Anziehen von Fittings für sehr hohen Druck (VHP = Very High Pressure), Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
VHP-2000 VHP-1000
554-2198EA 1520 EUR
554-2198 554-1999
Werkzeuge zum Anziehen von Fittings für sehr hohen Druck (VHP = Very High Pressure), Upchurch Scientific®
Schraubenschlüssel
  • Ausgelegt für das optimale Drehmoment, um eine sichere Verbindung herzustellen
  • Verlängert die Lebensdauer von wieder verwendbaren Fittings, da ein zu starkes Anziehen verhindert wird
  • Erhältlich für verschiedene Arten von Fittingköpfen
Zertifizierungen: Kalibriert gemäß ISO 6789:2003