GC-Kapillarsäulensplitter
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
18614600 123712 123711
548-1792EA 162 EUR
548-1792 548-1776 548-1775
GC-Kapillarsäulensplitter
Fittings und Verbinder
Feste Auslasssplitter für KapillarsäulenDer feste Auslasssplitter empfiehlt sich, um den Ausgang einer Kapillarsäule auf zwei Detektoren zu leiten. Das Set besteht aus einem speziellen Glass Lined Tubing (GLT™)-Splitterverbinder, Schläuchen und allen für die Installation erforderlichen Klemmhülsen.
Feste Einlasssplitter für KapillarsäulenWenn eine injizierte Probe für die gleichzeitige Analyse zwischen zwei Kapillarsäulen aufgeteilt werden soll, empfiehlt sich der feste Einlasssplitter. Das geringe Innenvolumen und die Glasauskleidung gewährleistet eine inerte Verbindung mit geringem Totvolumen. Die beiden verwendeten Kapillarsäulen (normalerweise unterschiedlicher Polarität) müssen die gleiche Länge und den gleichen Innendurchmesser haben, um eine gleichmäßige Teilung der Probe zu erzielen. Das Set besteht aus einem speziellen GLT™-Verbinder und allen für die Installation erforderlichen Klemmhülsen.