Bulktrockner und Hordentrockner mit Versiegelung, FreeZone®
Lieferant: LABCONCO
7806060 7806061 7948060 780601030 780601130 780601230 780601330 794801030 794801130 794801230 794801330 780601010 79480123031812
LBCP7806060EA 12510 EUR
LBCP7806060 LBCP7806061 LBCP7948060 LBCP780601030 LBCP780601130 LBCP780601230 LBCP780601330 LBCP794801030 LBCP794801130 LBCP794801230 LBCP794801330 LBCP780601010 LBCP79480123031812
Bulktrockner und Hordentrockner mit Versiegelung, FreeZone®
Gefriertrockner
Die FreeZone®-Bulktrockner und Hordentrockner mit Versiegelung haben eine Innenseite aus Edelstahl und eine Außenseite aus epoxidbeschichtetem Edelstahl. Die Einheiten umfassen drei Sonden zur Überwachung der Proben- und Regaltemperatur. Mikroprozessorgesteuerte Temperaturprogrammierung von −40 bis +40 °C während des Anfahrens und Haltens in Hordentrocknern mit Versiegelung, während in Bulktrocknern ein Mikroprozessor die Systemtemperatur innerhalb von 3 °C des Sollwerts hält (maximal 60 °C). Die Einheiten verfügen über ein LCD-Display und eine akustische/visuelle Alarmanzeige für Temperatur- und Vakuumänderungen.
  • Kompaktes Design für mittlere bis große Bulkmengen oder zahlreiche Probenchargen
  • Präzision mit 3 beheizten Regalen bis zu +60 °C
  • Flexibilität: Temperatur- und Vakuumniveauregelung in 30 Programmen mit jeweils bis zu 16 Segmenten
  • Qualitätssicherung durch integrierte Datenerfassung und Echtzeit-Grafiken
  • Probenahmesonden mit Fernbenachrichtigung über Betriebsparameter oder Warnungen
Drei 12,7×16" beheizte Regale mit Sensoren zur Überwachung der Probentemperatur bieten 632 sq.
Lyo-Works™ OS bietet flexible Programmierung und Steuerung mit Echtzeitanzeige der Gefriertrockner- und Hordentrocknerparameter auf einem 5"-Vollfarben-Touchscreen auf dem angeschlossenen FreeZone 6-, 12- oder 18-Liter-Gefriertrockner (separat erhältlich). Datenprotokollierung und -anzeige auf Knopfdruck liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität und Minimierung der Laufzeit. Anpassbare Einstellungen umfassen Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum. Warnungen und Feedback zu aktuellen Betriebsparametern können automatisch an vom Benutzer eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden.
Der optionale 6-Port-Verteiler für Hordentrockner bietet Platz für entweder ¹/₂"- oder ³/₄"-Kolbenadapter für die Gefriertrocknung von Kolben. Das optionale eingebaute Absperrventil trennt den Hordentrockner vom Gefriertrockner, um die Zeit zu verkürzen, die zum Wiederherstellen des Arbeitsvakuumniveaus erforderlich ist, und um ein Mittel zur Bestimmung des Endpunkts bereitzustellen.
Proben müssen vorgefroren sein.
Zertifizierungen: 60 Hz-Modelle entsprechen UL-Standard 61010-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 61010 - 1,50 Hz-Modelle entsprechen der CE-Konformitätskennzeichnung.
Bestellinformation: Lieferung mit 3 Regalen. Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von mindestens 98 Litern pro Minute, 0,002 mBar Enddruck und Anschlussstück für Vakuumschlauch mit ¾" ID sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
FreeZone 6, 12 oder 18 Liter Gefriertrockner mit Lyo-Works OS, Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von mindestens 163 Litern/Minute und Gefriertrocknungsglaswaren (wenn keine Bulkgefriertrocknung) erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).