Allzweckhandschuhe, ActivArmr® 52-502
Lieferant: Ansell
52-547/10 52-547/9
ANSE52-547/10EA 101 EUR
ANSE52-547/10 ANSE52-547/9
Allzweckhandschuhe, ActivArmr® 52-502
Handschuhe
Diese Baumwolljersey-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung wirken stark fett-, öl- und schmutzabweisend und ersetzen die handelsüblichen Mehrzweckhandschuhe aus Leder für Arbeiten mit einer mittleren Belastung.
  • Flexibler, bequemer und strapazierfähiger als Lederhandschuhe
  • Hochleistungsfähige Nitrilimprägnierung bietet herausragende Abriebfestigkeit und guten Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden
  • Weiches, flexibles Jersey-Futter bietet eine eng anliegende und komfortable Passform mit Handpolsterung
  • Futter absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken und verlängert somit den Tragekomfort
  • Schnelleres und leichteres Arbeiten durch ausgezeichneten Trockengriff
  • Waschmaschinenfest: kein Einlaufen, keine Versteifung; behält seine Form
Ideal für die Montage von Metall- und Bauteilen, Anwendungen in der Gas- und Stromversorgung, Anwendungen auf Bohrtürmen, Umgang mit leichten Guss-, Metallteilen, kalten Guss- und Spritzgussteilen, im Bergbau und bei Lagerarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3111A); Kat. II