Diethylvinylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
116130-10G 116130-25G
SIAL116130-10GEA 158 EUR
SIAL116130-10G SIAL116130-25G
Diethylvinylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethylvinylphosphonat
Formel: C₆H₁₃O₃P
MDL Number: MFCD00009079
CAS-Nummer: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
UN-Nummer: 3278
ADR: 6.1,III