Diethylvinylphosphonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 148 EUR
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Diethylvinylphosphonat 97%
Diethylvinylphosphonat
Formel: C₆H₁₃O₃P
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009079
CAS-Nummer: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %