Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9429-100G
M9429-25G
SIALM9429-100GEA
256
EUR
SIALM9429-100G
SIALM9429-25G
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3), Sigma-Aldrich®
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel:
C₁₁H₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00001681 CAS-Nummer: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 |