(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27612.MD H27612.03
H27612.MDEA 33.3 EUR
H27612.MD H27612.03
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure ≥98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoesäure
Purity: 98% CAS No.: 85977-52-2 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 55-57° Optical Rotation: -12° (c=1 in ethanol)
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368365
CAS-Nummer: 85977-52-2