2-Acetylbenzo[b]thiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21173.06
B21173.03
B21173.06EA
180
EUR
B21173.06
B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophen ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophen
Purity: 98%
CAS No.: 22720-75-8
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.23
Melting Point: 86-88°
MDL No.: MFCD00090217
Formel:
C₁₀H₈OS Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00090217 CAS-Nummer: 22720-75-8 EINECS: 245-177-7 |