6-Methoxy-2-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14610.03
L14610.06
L14610.03EA
53.9
EUR
L14610.03
L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoesäure ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00092750 CAS-Nummer: 2471-70-7 |