Diethyl(4-aminobenzyl)phosphonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22279.06
B22279.14
B22279.22
B22279.06EA
78.8
EUR
B22279.06
B22279.14
B22279.22
Diethyl(4-aminobenzyl)phosphonat 99%
Diethyl(4-aminobenzyl)phosphonat
Purity: 99%
CAS No.: 20074-79-7
Molecular Formula: C11H18NO3P
Formula Weight: 243.24
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 2941613
Formel:
C₁₁H₁₈NO₃P Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007913 CAS-Nummer: 20074-79-7 EINECS: 243-504-8 |