3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
SEW01634.1 SEW01634.10
MAYBSEW01634.1EA 0 EUR
MAYBSEW01634.1 MAYBSEW01634.10
3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂BrClF₃I
MDL Number: MFCD00042178
CAS-Nummer: 175205-55-7