trans-β-Nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N26806-25G N26806-5G
SIALN26806-25GEA 111 EUR
SIALN26806-25G SIALN26806-5G
trans-β-Nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-β-Nitrostyrol
Formel: C₈H₇NO₂
MDL Number: MFCD00007402
CAS-Nummer: 5153-67-3