Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-amino-5-iodobenzoate
B25484.22
B25484.14
B25484.22EA
87.4
EUR
B25484.22
B25484.14
Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat ≥98%
Ethyl-2-amino-5-iodbenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 268568-11-2
Molecular Formula: C9H10INO2
Formula Weight: 291.09
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD04038940
Formel:
C₉H₁₀INO₂ Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038940 CAS-Nummer: 268568-11-2 |