Diphenylphosphonat (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
117390010
117390050
117395000
ACRO117390010EA
102
EUR
ACRO117390010
ACRO117390050
ACRO117395000
Diphenylphosphonat (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Diphenylphosphonat
Formel:
C₁₂H₁₁O₃P Molekulargewicht: 234.19 g/mol Siedepunkt: 218…219 °C (26 mmHg) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 1.217 g/cm³ Flammpunkt: 176 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044497 CAS-Nummer: 4712-55-4 EINECS: 225-202-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5565 to 1.5585 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤50 APHA |
Specific gravity | (25/15.5°C) 1.2 to 1.22 |
Acid value | ≤15 mg KOH/g |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |