Tetraethylmethylenbisphosphonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
308820050
308820250
ACRO308820050EA
74.3
EUR
ACRO308820050
ACRO308820250
Tetraethylmethylenbisphosphonat 97%
Tetraethylmethylenbisphosphonat
Formel:
C₉H₂₂O₆P₂ Siedepunkt: 171…174 °C (11 mmHg) Dichte: 1.16 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039887 CAS-Nummer: 1660-94-2 EINECS: 216-764-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |