Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz) 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate

L17913.03 L17913.06 L17913.14 AB180453.0025
L17913.03EA 47.8 EUR
L17913.03 L17913.06 L17913.14 ABCRAB180453.0025
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz) 96%
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)

Purity: 96% CAS No.: 2356-16-3 Molecular Formula: C8H16FO5P Formula Weight: 242.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 75°/0.01mm Beilstein Reference: 1912161 MDL No.: MFCD00134400

Formel: C₈H₁₆FO₅P
Siedepunkt: 75 °C (0.01 mmHg)
Dichte: 1.194
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134400
CAS-Nummer: 2356-16-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR