Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyl acetylmethylphosphonate
180696-25G 180696-5G
SIAL180696-25GEA 156 EUR
SIAL180696-25G SIAL180696-5G
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₁O₄P
MDL Number: MFCD00008769
CAS-Nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5