Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dimethyl acetylmethylphosphonate
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 90 EUR
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat 95%
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₁O₄P
Siedepunkt: 76…79 °C (3 mmHg)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008769
CAS-Nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %