Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diethyl acetylmethylphosphonate
H26896.14 H26896.06
H26896.14EA 180 EUR
H26896.14 H26896.06
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat ≥97%
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Purity: 97% CAS No.: 1067-71-6 Molecular Formula: C7H15O4P Formula Weight: 194.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.433 Boiling Point: 129°/9mm MDL No.: MFCD00044728
Formel: C₇H₁₅O₄P
Siedepunkt: 129 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.01
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044728
CAS-Nummer: 1067-71-6