Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl acetylmethylphosphonate
123690050
123690250
ACRO123690050EA
75.6
EUR
ACRO123690050
ACRO123690250
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat 96%
Diethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Formel:
C₇H₁₅O₄P Siedepunkt: 98 °C (1 mmHg) Dichte: 1.11 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044728 CAS-Nummer: 1067-71-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Iron (Fe) | ≤0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |