2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
121630250
121631000
121630100
ACRO121630250EA
59.6
EUR
ACRO121630250
ACRO121631000
ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₃ Schmelzpunkt: 192…195 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001678 CAS-Nummer: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |